Learn More
SLC24A5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7212300 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16825805 20 μL 20 microlitros
16815805 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16825805
Marca: Proteintech 277471AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The SLC24A5 gene is a member of the potassium-dependent sodium/calcium exchanger family and encodes an intracellular membrane protein with 2 large hydrophilic loops and 2 sets of multiple transmembrane-spanning segments. Sequence variation in this gene has been associated with differences in skin pigmentation.
Especificaciones
Antígeno SLC24A5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SLC24A5
N.º de referencia del gen Q71RS6, Q8C261
Alias de gen JSX, NCKX5, SHEP4, SLC24A5
Símbolos de los genes Slc24a5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SLC24A5 Fusion Protein Ag24254
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 283652, 311387, 317750
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG