missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC22A17 Mouse anti-Human, Clone: OTI2D6, TrueMAB™, Origene

Código de producto. 17593094
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17593094 30 μL 30 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17593094

Marca: Origene Technologies TA810195S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SLC22A17 Monoclonal antibody specifically detects SLC22A17 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno SLC22A17
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SLC22A17
N.º de referencia del gen Q8WUG5
Alias de gen 1700094C23Rik; 24p3 receptor; 24p3R; AU041908; AW555662; BOCT; Boit; brain-specific organic ion transporter; brain-type organic cation transporter; hBOIT; Lipocalin-2 receptor; mBOCT; Neutrophil gelatinase-associated lipocalin receptor; NGAL receptor; NgalR; NGALR2; NGALR3; organic cation transporter BOCT; potent brain type organic ion transporter; rBOCT; SLC22A17; solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 17; solute carrier family 22 member 17; solute carrier family 22, member 17
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 241-300 of human SLC22A17 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51310
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.