Descripción
The SLC22A14 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human SLC22A14. This antibody recognizes human antigen. The SLC22A14 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SLC22A14 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 750 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | MGC163415; OCTL2; OCTL4; ORCTL4 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Fusion Protein |
| Método de purificación | Antigen affinity purification |
| Cantidad | 20 μL |
| Mostrar más |