Learn More
SLC22A14 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234729 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30234729 20 μL 20 microlitros
30235610 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30234729 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 178201AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The SLC22A14 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human SLC22A14. This antibody recognizes human antigen. The SLC22A14 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno SLC22A14
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 750 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes MGC163415; OCTL2; OCTL4; ORCTL4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Fusion Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9389
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 67 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG