Learn More
SLC1A5/ASCT2 Mouse, anti-Human, Clone: 1C4E1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | SLC1A5/ASCT2 |
---|---|
Clon | 1C4E1 |
Concentración | 1000 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Formulario | Liquid |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18096875
|
Proteintech
68540-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18084485
|
Proteintech
68540-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The SLC1A5/ASCT2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SLC1A5/ASCT2. This antibody recognizes human antigen. The SLC1A5/ASCT2 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
SLC1A5/ASCT2 | |
1000 μg/mL | |
Liquid | |
Human | |
AAAT, ASCT2, ATB(0), ATBO, Baboon M7 virus receptor, FLJ31068, M7V1, M7VS1, R16, RDR, RDRC, SLC1A5 | |
Primary |
1C4E1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Mouse | |
6510 | |
IgG1 | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |