Descripción
The SLC1A5/ASCT2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SLC1A5/ASCT2. This antibody recognizes human antigen. The SLC1A5/ASCT2 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SLC1A5/ASCT2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Clon | 1C4E1 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Símbolos de los genes | AAAT, ASCT2, ATB(0), ATBO, Baboon M7 virus receptor, FLJ31068, M7V1, M7VS1, R16, RDR, RDRC, SLC1A5 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 6510 |
| Especies diana | Human |
| Mostrar más |