missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC1A5 Antibody (idactamab) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30160181
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30160181 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30160181

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328813JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

SLC1A5 Monoclonal antibody specifically detects SLC1A5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC1A5
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon idactamab
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AAAT, Alanine/serine/cysteine transporter 2, ASC amino acid transporter-2, ASCT2, ATB(0), ATBO, Baboon M7 virus receptor, M7V1, M7VS1, neutral amino acid transporter B, neutral amino acid transporter B(0), R16, RD114 virus receptor, RD114/simian type D retrovirus receptor, RDR, Sodium-dependent neutral amino acid transporter type 2, solute carrier family 1 (neutral amino acid transporter), member 5, Solute carrier family 1 member 5
Especie del huésped Human
Inmunógeno SLC1A5/ ASCT2
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6510
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.