missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC17A5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16801474 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16801474 20 μL 20 microlitros
16891464 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16801474 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 133201AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a membrane transporter that exports free sialic acids that have been cleaved off of cell surface lipids and proteins from lysosomes. Mutations in this gene cause sialic acid storage diseases, including infantile sialic acid storage disorder and Salla disease, an adult form.

Especificaciones

Antígeno SLC17A5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SLC17A5
N.º de referencia del gen Q8BN82, Q9NRA2
Alias de gen AST, ISSD, Membrane glycoprotein HP59, NSD, SD, SIALIN, SIASD, SLC17A5, SLD
Símbolos de los genes Slc17a5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SLC17A5 Fusion Protein Ag3855
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 235504, 26503, 363103
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.