missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLC16A4 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-98155JF549
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SLC16A4 Polyclonal antibody specifically detects SLC16A4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| SLC16A4 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 9122 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Janelia Fluor 549 | |
| MCT 5, MCT 6, MCT6, Monocarboxylate transporter 5, Monocarboxylic acid transporter 5, Monocarboxylic acid transporter 6, MOT5, SLC16A5, solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters) member 5, Solute carrier family 16 member 5 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC16A4 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido