missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLAMF7 Monoclonal Antibody (OTI1A5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17588384
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17588384 30 μL 30 microlitros
17568384 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17588384

Marca: Origene Technologies TA813682S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.

SLAMF7 Monoclonal antibody specifically detects SLAMF7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno SLAMF7
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SLAMF7
N.º de referencia del gen Q9NQ25
Alias de gen 19A; 19A24; 19A24 protein; 4930560D03Rik; CD2 subset 1; CD2-like receptor activating cytotoxic cells; CD2-like receptor-activating cytotoxic cells; CD319; CRACC; CS1; Leukocyte cell-surface antigen; membrane protein FOAP-12; Novel Ly9; novel LY9 (lymphocyte antigen 9) like protein; protein 19A; RGD1560190; SLAM family member 7; SLAMF7; UNQ576/PRO1138
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SLAMF7 (NP_067004) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57823
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.