Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad Slam
Código de producto. 12679200
Change view
Click to view available options
Tinción de lente:
Amarillo
Tono 1.7
con tono 3
con tono 5
Revestimiento de lente:
Antivaho, Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos
Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tinción de lente Revestimiento de lente unitSize
12679200 Amarillo Antivaho, Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos cada uno
12689200 Tono 1.7 Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos cada uno
12699200 con tono 3 Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos cada uno
12609210 con tono 5 Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 12679200 Proveedor Bollé Safety N.º de proveedor SLAPSJ
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Elegantes, fáciles de usar, proporcionan protección en todo momento y ofrecen una comodidad insuperable.
  • Elegantes.
  • Fáciles de usar.
  • Protección en todo momento.
  • Comodidad insuperable.
  • EN 166: Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc.
  • EN 170, riesgos relacionados con radiaciones - Protección UV: La protección filtra la radiación ultravioleta. Este tipo de protección se recomienda especialmente durante actividades en las que predomina la fuente de radiación ultravioleta, como lámparas de vapor de mercurio, actínicos o germicidas. Niveles de aplicación: 2-1.2, 2C-1.2, color de la lente: transparente, azul, amarillo o verde. Al añadir el código «C», el soporte indica un buen reconocimiento del color.
  • Riesgo mecánico F- Riesgo mecánico: energía de bajo impacto:& Energía de bajo impacto, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/seg.
  • Riesgo mecánico T: partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema: La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
  • Clase óptica: Clase 1, trabajo continuo, usadas permanentemente.
  • Norma europea CE: Montura marcada para indicar que cumplen con la norma CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Antivaho, Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos
Descripción Modelo SLAPJ
Certificaciones/conformidad (Europa) EN166, EN170/2C-1.2, riesgo mecánico F/T, clase óptica 1, CE
Tinción de lente Amarillo
Tipo de producto Gafas de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Interiores/cielo nublado, protección, desgaste continuo
N.º por caja 200/caja
N.° por paquete 1/bolsa, 10/paquete
Peso (métrico) 24 g
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Policarbonato
Protección UV EN170/2C-1.2