missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLA2 Monoclonal Antibody (OTI1F7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17543222
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17543222 100 μL 100 microlitros
17563222 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17543222

Proveedor: Origene Technologies TA505141

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Adapter protein, which negatively regulates T-cell receptor (TCR) signaling. Inhibits T-cell antigen-receptor induced activation of nuclear factor of activated T-cells. May act by linking signaling proteins such as ZAP70 with CBL, leading to a CBL dependent degradation of signaling proteins.

Especificaciones

Antígeno SLA2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SLA2
N.º de referencia del gen Q9H6Q3
Alias de gen C20orf156, MARS, SLAP-2, SLAP2
Símbolos de los genes SLA2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human SLA2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84174
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.