missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLA2 Monoclonal Antibody (OTI1D8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17553082
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17553082 30 μL 30 microlitros
17533082 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17553082

Marca: Origene Technologies TA505078S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SLA2 Monoclonal antibody specifically detects SLA2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno SLA2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Gorab
N.º de referencia del gen Q5T7V8
Alias de gen A930009E21Rik; AI430952; C20orf156; MARS; Modulator of antigen receptor signaling; modulator of antigen receptor signaling MARS; RGD1562071; Sla2; SLAP2; SLAP-2; Src like adaptor 2; src-like adapter protein 2; Src-like adapter protein-2; src-like-adapter 2; Src-like-adaptor 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 35-394 of human GORAB produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 92344
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.