missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SLA/LP Polyclonal Antibody

Código de producto. 15515152
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15515152 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15515152

Marca: Invitrogen™ PA541953

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: MDSNNFLGNC GVGEREGRVA SALVARRHYR FIHGIGRSGD ISAVQPKAAG Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 93%.

SLA/LP (SEPSECS) converts O-phosphoseryl-tRNA(Sec) to selenocysteinyl-tRNA(Sec) required for selenoprotein biosynthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLA/LP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica SEPSECS
N.º de referencia del gen Q9HD40
Alias de gen 9130208G10; AA986712; D5Ertd135e; hypothetical protein LOC393123; liver-pancreas antigen; LP; O-phosphoseryl-tRNA(Sec) selenium transferase; PCH2D; Sec synthase; SecS; Selenocysteine synthase; selenocysteinyl-tRNA(Sec) synthase; Sep (O-phosphoserine) tRNA:Sec (selenocysteine) tRNA synthase; SEPSECS; sep-tRNA:Sec-tRNA synthase; SLA; SLA/LP; SLA/LP autoantigen; sla/lpl; SLA-p35; Soluble liver antigen; soluble liver antigen/liver pancreas antigen; soluble liver antigen/liver pancreas antigen, like; Soluble liver antigen/liver pancreas antigen-like; tRNA(Ser/Sec)-associated antigenic protein; TRNP48; UGA suppressor tRNA-associated protein; UGA suppressor tRNA-associated protein homolog; zgc:55980
Símbolos de los genes SEPSECS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human SLA/LP.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51091
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.