Learn More
asecos™ Armario bajo mesa para ácidos y álcalis SL-CLASSIC-UB
Código de producto. 10766451 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Configuración:
1 estante extraíble con sumidero de PP, capacidad de carga: 25 kg, capacidad: 11 litros (panel con revestimiento de resina de melamina/PP)
2 estante extraíble con sumidero de PP, capacidad de carga: 25 kg, capacidad: 11 litros (panel con revestimiento de resina de melamina/PP)
2 estantes extraíbles (panel con revestimiento de resina de melamina/PP)
4 estantes extraíbles (panel/PP)
Material:
Acero laminado con revestimiento en polvo
Caja de cartón
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Configuración Material unitSize
10766451 4 estantes extraíbles (panel/PP) Acero laminado con revestimiento en polvo cada uno
15985696 1 estante extraíble con sumidero de PP, capacidad de carga: 25 kg, capacidad: 11 litros (panel con revestimiento de resina de melamina/PP) Caja de cartón cada uno
12653515 2 estantes extraíbles (panel con revestimiento de resina de melamina/PP) Caja de cartón 1 PCS
15995696 2 estante extraíble con sumidero de PP, capacidad de carga: 25 kg, capacidad: 11 litros (panel con revestimiento de resina de melamina/PP) Caja de cartón cada uno
4 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 10766451
Marca: asecos™ 3061900130621
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Solo para uso en interiores
Cabina bajo mesa para ácidos y álcalis con estante extraíble.
  • Construcción sólida y longevidad: fabricadas con placas especiales de resina de melamina muy resistente
  • Intuitivos: acceso a todos los recipientes, apertura de 135 ° de la puerta batiente, interior del armario completamente visible
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cerradura de cilindro e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
  • Móvil: ruedas pivotantes con zócalo (disponible opcionalmente), fácil desplazamiento del armario
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobación GS, conformidad CE, conformidad EN 14727
Configuración 4 estantes extraíbles (panel/PP)
Fondo interior (métrico) 531mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 531 x 489 x 562 mm
Modelo de puerta Puerta de una hoja
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y autorizado de materiales peligrosos no inflamables y agresivos en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 600mm
Altura (métrico) interior 531mm
Modelo Modelo: SL.060.110.UB.2T
N.º de puertas 2
N.º de estantes None
Revestimiento de superficie Powder-coated
Peso (métrico) 60 kg
Anchura exterior (métrico) 1100mm
Anchura (métrico) interior 489mm
Color Gris claro
Fondo exterior (imperial) 22.44 in.
Altura exterior (imperial) 23.62 in.
Material Acero laminado con revestimiento en polvo
Tipo de producto Armario para debajo de la mesa para ácidos y álcalis
Anchura (imperial) exterior 43.31 in.