Learn More
Thermo Scientific™ Serie de centrífugas pequeñas de sobremesa SL 8
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-6020009 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60Hz
Refrigerado:
No
Sí
Descripción:
Centrífuga pequeña de sobremesa SL 8
Centrífuga pequeña de sobremesa SL 8R
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15132559
Marca: Thermo Scientific™ 75007221
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Esta centrífuga ofrece una capacidad excepcional con un diseño compacto, una interfaz inteligente y sencilla, y la flexibilidad necesaria para las aplicaciones clínicas y de investigación.
Gran capacidad de trabajo con un diseño compacto. La centrífuga pequeña de sobremesa Thermo Scientific™ SL 8, disponible en versiones ventilada y refrigerada, incorpora tecnologías innovadoras, como una interfaz inteligente y sencilla, y la flexibilidad necesaria para satisfacer las necesidades de los procesos y protocolos clínicos y de investigación.
Innovaciones clave:
  • El intercambio del rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ seguro y de activación mediante la pulsación de un botón en tan solo tres segundos ofrece una instalación y extracción del rotor sin errores y un acceso a la cámara libre de obstáculos para facilitar la limpieza.
  • Las opciones de sellado de biocontención, como las tapas Thermo Scientific™ ClickSeal™ certificadas†, facilitan la manipulación con una sola mano, incluso con guantes.
  • Capacidad basculante ampliada para hasta 8 tubos cónicos de 50 ml, 24 tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml, microplacas y microtubos, todo ello en una centrífuga de gran versatilidad.
  • Flexibilidad de ángulo fijo para centrifugar tubos cónicos de 50 ml a más de 12.000 x g o una amplia gama de microtubos a velocidades de hasta 30.279 x g.
Aplicaciones clínicas:
  • Centrifuga hasta 24 tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml en cada ciclo, con una configuración de cestillo basculante.
  • Opciones de programación ampliadas con nomenclatura alfanumérica para protocolos previamente guardados.
  • El intercambio de rotores Auto-Lock simplifica la limpieza mediante el acceso completo a la cámara.
  • Cumple las más recientes normas clínicas y de seguridad
Aplicaciones de investigación:
  • Rotor de cestillo basculante con capacidad para 8 tubos de 50 ml, 4 microplacas o 30 columnas de filtración para satisfacer las necesidades de investigación.
  • Intercambio del rotor Auto-Lock para garantizar la flexibilidad de las aplicaciones (procese tubos de 50 ml o microplacas y microtubos fácilmente).
Esta centrífuga también incluye:
  • Bajos niveles de ruido, de tan solo 52 dBA con un rendimiento de 17 850 rpm/30 279 x g (con centrífuga SL 8R), para garantizar la tranquilidad en el laboratorio.
  • Funcionamiento con un toque mediante protocolos previamente guardados y se admite el uso con guantes y detergente.
  • Pantalla retroiluminada de alta visibilidad que permite leer claramente los parámetros desde el otro lado del laboratorio.
  • Instrucciones en varios idiomas (inglés, holandés, francés, alemán, italiano, ruso y español) para la programación, las condiciones del ciclo, las alertas y los mensajes de servicio técnico. De conformidad con las normas clínicas y de seguridad más recientes, como UL, CE e IVD.
† Biocontención certificada por Public Health England, Porton Down, Reino Unido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III)
Vel. máx 4500 rpm (rotor TX-150), 16 000 rpm (rotor MicroClick 24 x 2)
RCF máx. 3260 x g (rotor TX-150); 24 328 x g (rotor MicroClick 24 x 2)
Refrigerado No
Altura exterior (imperial) 12,2 in
Altura exterior (métrico) 31 cm
Longitud (imperial) exterior 18,9 in
Longitud (métrico) exterior 48 cm
Nivel de ruido < 58 dB(A) (con rotor TX-150); < 61 dB(A) (con rotor MicroClick 24 x 2)
Características de seguridad Sistema de intercambio de rotores Auto-Lock, sistema de detección de desequilibrio SMARTspin, tapas de biocontención ClickSeal certificadas
Anchura exterior (imperial) 14,6 in
Anchura exterior (métrico) 37 cm
Vataje 310 w
Certificaciones/conformidad IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; listado por UL/con marcado CE/conforme a IVD/biocontención certificada por Public Health England, Porton Down (Reino Unido)
Descripción Centrífuga pequeña de sobremesa SL 8
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60Hz
Tipo de controlador Microprocesador
Dimensiones (Al x An x F) 31 x 37 x 48 cm (12,2 x 14,6 x 18,9 pulg)
Sistema de accionamiento Inducción sin escobillas de accionamiento directo
Memoria para programas 4 protocolos mediante clave de acceso directo, con opción de asignación de nombre y protección con contraseña disponible
Tiempo de actividad 99 h 59 min, continuo
Altura con la tapa exterior abierta (imperial) 26,8 in
Perfil (aceleración/frenado) 2 (estándar y suave)
Frecuencia 50/60 Hz
Altura con la tapa exterior abierta (métrico) 67 cm
Rotor TX-150
Tensión 230 V
Modelo SL 8