Learn More
Notrax Rampas de seguridad SkywalkerHD™, Rampas de seguridad Nitrile SkywalkerHD Ramp System™, bisel macho
Descripción
- Los accesorios de alta definición SkywalkerHD™mantienen la misma sensación que las alfombrillas SkywalkerHD™ con un patrón de burbuja ergonómico y compuestos de caucho relacionados
- Esta integración perfecta permite posibilidades de configuración ilimitadas
- Compuesto 100 % de caucho de nitrilo
- Resistente a la mayoría de los aceites industriales
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Longitud (imperial) | 36 in |
| Longitud (métrico) | 91 cm |
| Material | Caucho de nitrilo |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (imperial) | 2 in |
| Anchura (métrico) | 6 cm |