Learn More
Notrax Alfombrilla de cocina de caucho rojo Skystep™ con bordes moldeados
Código de producto. 17782138
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
90 cm
120 cm
150 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
17782138 90 cm cada uno
17792138 120 cm cada uno
17702148 150 cm cada uno
3 options
Código de producto. 17782138
Marca: Notrax 458S0023RD
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las alfombrillas de caucho independientes tienen un patrón de superficie revestido con burbuja ergonómica para proporcionar un máximo alivio de la fatiga mientras mantienen sus propiedades antideslizantes.
  • La alfombrilla de caucho independiente tiene un patrón de superficie revestido con burbuja ergonómica para proporcionar un máximo alivio de la fatiga mientras mantiene sus propiedades antideslizantes
  • La alfombrilla está diseñada para aspirar al suelo para evitar que se cambie mientras retiene aire en las cámaras para crear un efecto de almohadillado definitivo mientras se mantiene la alfombrilla ligera
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 90 x 60 cm
Color Rojo
Longitud (imperial) 35 in
Longitud (métrico) 90 cm
Material Caucho de nitrilo
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 60 cm