Learn More
Notrax Alfombrilla de caucho de nitrilo Skystep™ con bordes moldeados
Descripción
- El Skystep™ está diseñado de forma ergonómica y económica, y utiliza el poder del aire
- Skystep™ está diseñado para aspirar al suelo para evitar que la alfombrilla cambie mientras retiene aire en las cámaras
- Estos bolsillos de aire combinados con la resiliencia del caucho crean un efecto de almohadillado definitivo al mismo tiempo que hacen que la alfombrilla sea ligera
- Bordes biselados integrados en los cuatro lados para evitar que se tropiece en la alfombrilla
- Colocación libre sin necesidad de instalación
- Escala antideslizante R9 según DIN 51130 y la regla BG BGR181
- Sin DOP, sin DMF, sin sustancias que agotan - la capa de ozono, sin silicona ni metales pesados
- Compuesto 100 % de caucho de nitrilo
- Resistente a la mayoría de los aceites industriales
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 90 x 60 cm |
| Color | Negro |
| Longitud (imperial) | 35 in |
| Longitud (métrico) | 90 cm |
| Material | Caucho de nitrilo |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 60 cm |