Learn More
Notrax Alfombrilla de caucho ergonómico Skystep™ con bordes moldeados
Código de producto. p-7227284
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
90 cm
120 cm
150 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
17792128 90 cm cada uno
17702138 120 cm cada uno
17712138 150 cm cada uno
3 options
Código de producto. 17792128
Marca: Notrax 455S0023BL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Skystep™ está diseñado de forma ergonómica y económica para aspirar al suelo para evitar que la alfombrilla cambie mientras retiene aire en las cámaras. Estos bolsillos de aire combinados con la resiliencia del caucho crean un efecto de almohadillado definitivo al mismo tiempo que hacen que la alfombrilla sea ligera.
  • El Skystep™ está diseñado de forma ergonómica y económica, y utiliza el poder del aire
  • Skystep™ está diseñado para aspirar al suelo para evitar que la alfombrilla cambie mientras retiene aire en las cámaras
  • Estos bolsillos de aire combinados con la resiliencia del caucho crean un efecto de almohadillado definitivo al mismo tiempo que hacen que la alfombrilla sea ligera
  • Bordes biselados integrados en los cuatro lados para evitar que se tropiece en la alfombrilla
  • Colocación libre sin necesidad de instalación
  • Escala antideslizante R9 según DIN 51130 y la regla BG BGR181
  • Sin DOP, sin DMF, sin sustancias que agotan la capa de ozono, sin silicona ni metales pesados
  • Compuesto 100 % de caucho natural
  • Aplicaciones de uso general
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 90 x 60 cm
Color Negro
Longitud (imperial) 35 in
Longitud (métrico) 90 cm
Material Caucho natural
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 60 cm