Learn More
Notrax Sky Trax™ experiencia ergonómica extraordinaria, negro/amarillo
Código de producto. 17742278
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
200 x 91 cm
300 x 91 cm
2194 x 60 cm
2194 x 91 cm
2194 x 122 cm
2194 x 152 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17742278 300 x 91 cm cada uno
17752268 91 x 60 cm cada uno
17782268 150 x 91 cm cada uno
17712278 200 x 91 cm cada uno
17732258 2194 x 60 cm cada uno
17762258 2194 x 91 cm cada uno
17792258 2194 x 122 cm cada uno
17722268 2194 x 152 cm cada uno
8 options
Código de producto. 17742278
Marca: Notrax 782S303MBY
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alfombrilla industrial antifatiga de alta resistencia. Superficie superior laminada resistente con patrón ergonómico de burbujas para mayor comodidad mientras está de pie. Dorso antideslizante RedStop™ que evita que la alfombrilla cambie.
  • Experiencia ergonómica extraordinaria en la que la comodidad, la durabilidad y la seguridad están unidas
  • El Sky Trax™ está diseñado para aquellos que no están dispuestos a comprometerse en ninguno de estos criterios
  • Beneficio ergonómico derivada de un diseño de burbuja exclusivo junto con una plataforma de trabajo de 19 mm de grosor
  • Combinación de superficie superior de desgaste extra endurecido y una base de vinilo microcelular muy resistente para un máximo alivio de la fatiga
  • Previene resbalones y favorece la libertad de movimiento; se ha probado R9 según DIN51130 y la norma BG BGR181
  • Se incluye con el dorso antideslizante RedStop™ para evitar que las alfombrillas se puedan cambiar
  • Bordes amarillos disponibles a los lados; cumple con el código OSHA 1910-144
  • Bordes biselados en los cuatro lados para minimizar el riesgo de tropiezo
  • Garantía de por vida sobre la tecnología de laminación Uni-Fusion™
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 300 x 91 cm
Color Negro/amarillo
Longitud (imperial) 118 in
Longitud (métrico) 300 cm
Material PVC en base de vinilo microcelular
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 91 cm