missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SKLB4771, MedChemExpress

Código de producto. 16426046
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16426046 100 mg 100 miligramos
16485448 10 mg 10 miligramos
16461627 50 mg 50 miligramos
16428167 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16426046

Marca: Medchem Express HY12960

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SKLB4771 is a novel potent and selective Flt3 inhibitor with IC50 of 10 nM; against FLT3-ITD-expressing MV4-11 cells with IC50 of 6 nM.

SKLB4771 is a novel potent and selective Flt3 inhibitor with IC50 of 10 nM

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SKLB4771
CAS 1370256-78-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H27N7O3S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo FLT3-​IN-​1
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (61.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NN=C(SC2=C3C=CC(OCCCN4CCOCC4)=CC3=NC=N2)S1)NC5=CC=C(C)C=C5
Peso molecular (g/mol) 537.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.66
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.