Learn More
SKL2001, MedChemExpress
Código de producto. 16494516
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
16494516 100 mg 100 miligramos
16453258 10 mg 10 miligramos
16410926 200 mg 200 miligramos
16409806 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16494516
Marca: Medchem Express HY101085
MedChemExpress SKL2001 is an agonist of the Wnt/β-catenin pathway, with anti-cancer activity. SKL2001 stabilizes intracellular β-catenin via disruption of the Axin/β-catenin interaction.
SKL2001 is an agonist of the Wnt/β-catenin pathway, with anti-cancer activity. SKL2001 stabilizes intracellular β-catenin via disruption of the Axin/β-catenin interaction.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SKL2001
CAS 909089-13-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H14N4O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 96.66 mg/mL (337.63 mM)
SMILES O=C(C1=NOC(C2=CC=CO2)=C1)NCCCN3C=CN=C3
Peso molecular (g/mol) 286.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.29
Porcentaje de pureza 99.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death