missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SKIL Monoclonal Antibody (OTI3E9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200016275
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17517742 30 μL 30 microlitros
17597732 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17517742 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA800163S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SKIL Monoclonal antibody specifically detects SKIL in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno SKIL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3E9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SKIL
N.º de referencia del gen P12757
Alias de gen EGK_11909; LOW QUALITY PROTEIN: ski-like protein; SKI like proto-oncogene; ski/sno related; SKIL; SKI-like; SKI-like oncogene; ski-like protein; ski-like protein-like; SKI-like proto-oncogene; Skir; ski-related oncogene; ski-related oncogene snoN; Ski-related protein; SNO; SnoA; SnoI; SnoN; v-ski sarcoma viral oncogene homolog
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 307-684 of human SKIL produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6498
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.