missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SKI II, MedChemExpress

Código de producto. 16491106
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16491106 200 mg 200 miligramos
16493386 25 mg 25 miligramos
16485878 10 mg 10 miligramos
16482027 50 mg 50 miligramos
16426346 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16491106

Proveedor: Medchem Express HY13822

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SKI-II is an oral active and synthetic inhibitor of sphingosine kinase (SK) activity, with IC50 values of 78 μM and 45 μM for SK1 and for SK2, respectively. SKI II causes an irreversible inhibition of SK1 by inducing its lysosomal and/or proteasomal degradation.

SKI-II is an oral active and synthetic inhibitor of sphingosine kinase (SK) activity, with IC50 values of 78 μM and 45 μM for SK1 and for SK2, respectively. SKI II causes an irreversible inhibition of SK1 by inducing its lysosomal and/or proteasomal degradation.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SKI II
CAS 312636-16-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H11ClN2OS
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (330.27 mM)
SMILES OC1=CC=C(NC2=NC(C3=CC=C(Cl)C=C3)=CS2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 302.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.78
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.