missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SKF 38393 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16451636
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16451636 500 mg 500 miligramos
16475906 100 mg 100 miligramos
16461447 50 mg 50 miligramos
16411046 200 mg 200 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16451636

Marca: Medchem Express HY12520A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SKF 38393 hydrochloride is a selective agonist of the dopamine D1 receptor (D1DR) with an IC50 of 110 nM.

SKF 38393 hydrochloride is a selective agonist of the dopamine D1 receptor (D1DR) with an IC50 of 110 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SKF 38393 hydrochloride
CAS 62717-42-4
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18ClNO2
Cantidad 500 mg
Sinónimo (±)-SKF-38393 hydrochloride SKF-38393A
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (116.53 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (34.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(O)C=C2C(C3=CC=CC=C3)CNCCC2=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 291.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.77
Porcentaje de pureza 98.22%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.