missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SK1-IN-1, MedChemExpress

Código de producto. 16460909
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16460909 1 mg 1 miligramo
16484686 100 mg 100 miligramos
16456307 5 mg 5 miligramos
16409996 50 mg 50 miligramos
16403588 10 mg 10 miligramos
16402786 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16460909 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101805

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SK1-IN-1 is a potent sphingosine kinase 1 (SPHK1) inhibitor with an IC50 of 58 nM.

SK1-IN-1 is a potent sphingosine kinase 1 (SPHK1) inhibitor with an IC50 of 58 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SK1-IN-1
CAS 1218816-71-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H30N4O3
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (250.94 mM)
SMILES O=C([C@H]1NCC[C@@H]1O)N[C@H](C2=CC=C(C3=NOC(CCC4CCCC4)=N3)C=C2)C
Peso molecular (g/mol) 398.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.5
Porcentaje de pureza 98.75%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.