missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+)-SJ733, MedChemExpress

Código de producto. 16471829
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16471829 1 mg 1 miligramo
16497636 100 mg 100 miligramos
16490268 5 mg 5 miligramos
16457808 10 mg 10 miligramos
16413767 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16471829 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19556

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress (+)-SJ733 is an anti-malaria agent which can also inhibit Na+-ATPase PfATP4.

(+)-SJ733 is an anti-malaria agent which can also inhibit Na+-ATPase PfATP4.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (+)-SJ733
Forma física Solid
CAS 1424799-20-1
Color Off-White
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H16F4N4O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo SJ000557733
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (106.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](C1=C2C=CC=C1)[C@@H](C3=CC=CN=C3)N(CC(F)(F)F)C2=O)NC4=CC=C(F)C(C#N)=C4
Peso molecular (g/mol) 468.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.4
Porcentaje de pureza 99.11%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.