missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SIX4 gene ontology annotations related to this gene include anatomical structure development; embryonic cranial skeleton morphogenesis; fungiform papilla morphogenesis; generation of neurons; inner ear morphogenesis; male gonad development; male sex determination; metanephric mesenchyme development; myoblast migration; myotome development; negative regulation of neuron apoptotic process; negative regulation of satellite cell differentiation; negative regulation of transcription, DNA-templated; olfactory placode formation; pharyngeal system development; positive regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis; positive regulation of ureteric bud formation; protein localization to nucleus; regulation of branch elongation involved in ureteric bud branching; regulation of epithelial cell proliferation; regulation of protein localization; regulation of synaptic growth at neuromuscular junction; sarcomere organization; skeletal muscle fiber differentiation; thymus development; trigeminal ganglion development.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SIX4 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.19 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | SIX4 |
| N.º de referencia del gen | Q61321, Q9UIU6 |
| Alias de gen | AREC3, Homeobox protein SIX4, Sine oculis homeobox homolog 4, SIX homeobox 4, SIX4 |
| Símbolos de los genes | SIX4 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?