Learn More
Masterflex™ Bomba de jeringa de seis canales
Descripción
- Características de programación:
- Los comandos de programación permiten la dispensación de una cantidad especificada, cambios de caudal automáticos, cambios de dirección, pausas programadas, entrada externa o de usuario, y el envío o recepción de señales desde otro equipo.
- La memoria no volátil restaura todos los parámetros de configuración y el programa de bombeo al encender la bomba.
- Se puede programar un zumbador audible para alertar cuando se produce una condición de alarma o el programa de bombeo se completa.
- El modo de purga de la jeringa realizará una infusión o rellenará la jeringa a velocidad máxima para purgar el aire de la línea o para llenar la jeringa.
- Las versátiles funciones de bombeo permiten la infusión o la extracción en μl/hr, μl/min, ml/hr, and mL/min.
- Funciones de comunicación:
- Conecte en red hasta 100 bombas desde un único puerto de comunicaciones de un ordenador.
- Los protocolos de comunicación de red permiten enviar una transmisión de ráfaga de red simultáneamente a 10 bombas de la red sin demora, lo que permite disfrutar de configuraciones de laboratorio coherentes..
- El protocolo de comunicaciones opcional utiliza la comprobación de errores para garantizar transmisiones de señal completamente fiables mediante la eliminación de errores causados por desconexiones o interferencias electromagnéticas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 230 V |
| Caudal | 22.3 mL/min. |
| Capacidad (métrico) | 6 x 60 mL |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 15,25 pulgadas x 10,5 pulgadas x 4,75 pulgadas |
| Número de canales | 6 × 60 ml |