Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ sDIBO Alkyne Kits for Antibody Labeling
Descripción
Genere conjugados de anticuerpos etiquetados específicos del sitio con los alquinos SiteClick sDIBO para el etiquetado de anticuerpos. Nuestros kits de etiquetado de anticuerpos de sDIBO SiteClick están optimizados para su uso junto con los kits de modificación con azida SiteClick (S20026, S10900 o S10901, que se venden por separado) y contienen reactivos suficientes para realizar una reacción de conjugado de una etiqueta de alquino sDIBO SiteClick utilizando 100 μg, 1 mg o 5 mg de anticuerpo IgG modificado con azida. Los alquinos sDIBO SiteClick para el etiquetado de anticuerpos utilizan química de clic sin cobre para vincular covalentemente un colorante Alexa Fluor etiquetado con dibenzociclooctinas (sDIBO), un colorante pHrodo o biotina a un anticuerpo modificado con azida. La etiqueta, cuando se une al anticuerpo, se encuentra lejos de su dominio de unión al antígeno.
El kit de modificación con azida de anticuerpos SiteClick (n.º cat. S20026, S10900, S10901) se recomienda para la unión de una fracción de azida a las cadenas pesadas de un anticuerpo IgG sin etiquetar. También son adecuados otros anticuerpos diseñados que contienen fracciones de azida.
Cuando se utiliza junto con el kit de modificación con azida de anticuerpos SiteClick, los kits de alquino sDIBO SiteClick para el etiquetado de anticuerpos le ofrecen la opción de probar diferentes etiquetas fluorescentes para su anticuerpo, unir otras moléculas mediante estreptavidina o unir su propia molécula mediante fracciones reactivas a las aminas, dependiendo de su ensayo. Nuestros alquinos sDIBO son versiones mejoradas ciclooctinos DIBO originales, que producen conjugados que son menos «pegajosos» y emiten un fondo de señal más bajo en las muestras biológicas.
Información de órdenes
Almacenar en refrigerador a 2–8 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | for 5 mg of Ab |
| Contenido del kit | Contiene 1 vial de alquino sDIBO de biotina SiteClick para el etiquetado de anticuerpos en DMSO de 250 µl y 1 concentrador de anticuerpos |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2 °C a 8 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Azida |
| Método de etiquetado | Química clic |
| Escala de etiquetado | 5 mg |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Fracción reactiva | Alquino SDIBO |
| Etiqueta o tinte | Biotina |
| Línea de productos | Alexa Fluor, SiteClick |
| Mostrar más |