Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ Qdot™ Antibody Labeling Kits
Descripción
Genere anticuerpos perfectamente etiquetados con los kits de etiquetado de anticuerpos SiteClick R-PE, Qdot o de biotina. Esta selectividad del sitio se logra al dirigirse a los dominios de carbohidratos presentes en esencialmente todos los anticuerpos IgG, independientemente del isotipo y las especies huésped. Dependiendo de la etiqueta, el anticuerpo conjugado con SiteClick R-PE, Qdot o de biotina resultante se puede utilizar en citometría de flujo, adquisición de imágenes por fluorescencia o detección Western blot. Cada kit contiene todo lo necesario para etiquetar 100 μg de anticuerpo IgG con un protocolo paso a paso fácil de seguir. Consiga un etiquetado altamente eficaz, específico del sitio y reproducible con los kits de etiquetado de anticuerpos SiteClick R-PE, Qdot o de biotina.
El flujo de trabajo de etiquetado de anticuerpos SiteClick R-PE, Qdot o de biotina consta de tres pasos:
1. modificación del dominio de carbohidratos de anticuerpos,
2. unión de azidas al anticuerpo y
3. conjugación con la etiqueta modificada de DIBO.
Este flujo de trabajo emplea una química de Click sin cobre para vincular covalentemente la etiqueta que contiene la fracción de DIBO con el anticuerpo modificado con azidas. El etiquetado de anticuerpos con el sistema de etiquetado de anticuerpos SiteClick le da la confianza de que el anticuerpo se etiquetará de la misma manera cada vez, sin necesidad de optimizar la reacción. Esto significa que el mismo número de colorantes se une a cada molécula, se conserva el sitio de unión al antígeno y se obtienen los mismos resultados cada vez.
Características importantes de los kits de etiquetado de anticuerpos SiteClick Qdot:
• Incluye todo lo necesario para etiquetar 100 µg de anticuerpo IgG (de 100 a 250 µg de anticuerpo IgG con el kit de etiquetado de anticuerpos de biotina SiteClick)
• Protocolo fácil de seguir paso a paso que requiere solo unas horas de tiempo práctico para completarse.
• La química de etiquetado reproducible, específica del sitio y altamente eficiente da como resultado un conjugado de anticuerpos de alta calidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido del kit | Contiene todo lo necesario para modificar con azida y etiquetar 100 µg de anticuerpo. |
| Tipo de producto | Labeling Kit |
| Cantidad | 1 kit |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar todo el kit a entre 2 y 6 °C al recibirlo |
| Excitación/emisión | 405/565 |
| Método de etiquetado | Sistema de etiquetado SiteClick |
| Escala de etiquetado | 100 μg |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Línea de productos | Qdot, SiteClick |
| Etiqueta o tinte | Qdot 565 |
| Mostrar más |