Learn More
Sirtuin 1/SIRT1 Mouse anti-Human, Clone: PCRP-SIRT1-1E11, Novus Biologicals™
Código de producto. 18395754
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18395754 20 μg 20 microgramos
18358533 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 18395754
Marca: Novus Biologicals NBP31391620UG
Mouse Monoclonal Antibody
Sirtuin 1/SIRT1 Monoclonal antibody specifically detects Sirtuin 1/SIRT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Sirtuin 1/SIRT1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Peptide Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-SIRT1-1E11
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 ug/ml, Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, ELISA, Immunofluorescence 1-2 ug/ml, Immunoprecipitation 1-2 ug/100-500 ug protein, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
N.º de referencia del gen Q96EB6
Alias de gen EC 3.5.1, S. cerevisiae, homolog) 1, sirtuin 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Sirtuin 1/SIRT1protein (Uniprot: Q96EB6)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Chromatin Research, Cognition and Behavior, DNA Repair, Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23411
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1