missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIRT5 Monoclonal Antibody (OTI 1G9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17558931
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17558931 30 μL 30 microlitros
17538931 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17558931

Marca: Origene Technologies TA503279S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SIRT5 Monoclonal antibody specifically detects SIRT5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno SIRT5
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI 1G9
Concentración 0.61 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Nudt9
N.º de referencia del gen Q9BW91
Alias de gen 0610012J09Rik; 1500032M05Rik; AV001953; FLJ36950; HAMAP-Rule:MF_03160}; hypothetical protein LOC507347; NAD-dependent deacetylase sirtuin-5; NAD-dependent deacetylase sirtuin-5-like protein; NAD-dependent lysine demalonylase and desuccinylase sirtuin-5, mitochondrial; NAD-dependent protein deacylase sirtuin-5, mitochondrial; NAD-dependent protein deacylase sirtuin-5, mitochondrial {ECO:0000255; Regulatory protein SIR2 homolog 5; regulatory protein SIR2 homolog 5 {ECO:0000255; si:ch211-121a2.1; silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog 5; Sir2l5; sir2-like 5; SIR2-like protein 5; SIR2-like protein 5 {ECO:0000255; Sirt5; sirtuin; sirtuin 5; sirtuin type 5; zgc:92288
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human NUDT9 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53343
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.