missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIRT5 Monoclonal Antibody (OTI 1G9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17538931
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17538931 100 μL 100 microlitros
17558931 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17538931 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA503279

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SIRT5 is a human member of a family of proteins called Sirtuins (Sir2-like proteins) and are present in prokaryotes and eukaryotes. All Sir2-like proteins have a sirtuin core domain, which contains a series of sequence motifs conserved in organisms ranging from bacteria to humans. Bacterial, yeast and mammalian sirtuins are able to metabolize NAD and possibly at as mono-ADP-ribosyltransferases. The enzymatic function of sirtuins is not yet completely understood but recent reports of histone-activated Sir2-mediated NAD metabolism and NAD-activated Sir2-mediated histone deacetylation suggest a possible coupled reciprocal activation mechanism involving interactions of Sir2 with NAD and the N epsilon-acetyl-lysine groups of acetylated histones.

Especificaciones

Antígeno SIRT5
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI 1G9
Concentración 0.61 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SIRT5
N.º de referencia del gen Q9NXA8
Alias de gen SIR2L5
Símbolos de los genes SIRT5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human SIRT5 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23408
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.