missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SIRPB2 Antibody (1008702) [DyLight 550], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB99981L
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SIRPB2 Monoclonal antibody specifically detects SIRPB2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
| SIRPB2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 284759 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 1008702 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| dJ776F14.2, Protein Tyrosine Phosphatase Non-Receptor Type Substrate 1-Like 3, Protein Tyrosine Phosphatase Non-Receptor Type Substrate Protein, Protein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 1-Like, Protein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type Substrate 1-Like 3, PTPN1L, PTPNS1L3, Signal-Regulatory Protein Beta 2, Signal-Regulatory Protein Beta-2, SIRP-beta-2, SIRPG | |
| HEK293 human embryonic kidney cell line, HEK293 derived Human SIRP beta 2, Gln33-Gly287, Accession # Q5JXA9 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido