missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIRPA Monoclonal Antibody (OTI1B5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17577222
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17577222 30 μL 30 microlitros
17557222 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17577222

Marca: Origene Technologies TA507337S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SIRPA Monoclonal antibody specifically detects SIRPA in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno SIRPA
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CD74
N.º de referencia del gen P04233
Alias de gen AI835480; Bit; brain Ig-like molecule with tyrosine-based activation motifs; Brain immunoglobulin like protein with tyrosine - based activation motifs; brain immunological-like with tyrosine-based motifs; brain-immunoglobulin-like molecule with tyrosine-based activation motifs; CD172; CD172 alpha; CD172 antigen-like family member A; CD172A; Inhibitory receptor SHPS-1; macrophage fusion receptor; Macrophage membrane protein MFP150; MFR; mSIRP-alpha1; Myd1; MYD-1; myD-1 antigen; p84; Protein tyrosine phosphatase non-receptor type substrate 1 (SHP substrate 1); protein tyrosine phosphatase, non-receptor type substrate 1; Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type substrate 1 (SHP substrate 1); Ptpns1; SHP substrate 1; SHP-1; SHPS1; SHPS-1; signal regulatory protein alpha; signal-regulatory protein alpha; signal-regulatory protein alpha-1; Signal-regulatory protein alpha-2; Signal-regulatory protein alpha-3; SIRP; Sirpa; SIRPalpha; Sirp-alpha-1; SIRPalpha2; Sirp-alpha-2; Sirp-alpha-3;
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CD74 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 972
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.