missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SIRP delta Antibody (2588A) [FITC], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB10138F
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SIRP delta Monoclonal antibody specifically detects SIRP delta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Especificaciones
| SIRP delta | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 2588A | |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| dJ576H24.4, Protein tyrosine phosphatase non-receptor type substrate 1-like 2, protein tyrosine phosphatase, non-receptor type substrate 1-like 2, PTPNS1L2, signal-regulatory protein delta, SIRP-delta | |
| Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human SIRP delta, Phe30-Arg197, Accession # Q9H106 | |
| 0.1 mL | |
| Protein Phosphatase | |
| 128646 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido