Learn More
Thermo Scientific™ Sipper Systems for GENESYS 40–180 & BioMate 160 Spectrophotometers
Código de producto. p-7138505 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180 y BioMate 160
Incluye:
Compartimento de muestras de succión
Sistema de succión + cable de alimentación para la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15816105
Marca: Thermo Scientific™ 840307000
Minimice la manipulación de muestras y reduzca el uso de consumibles
Minimize sample handling and reduce the use of consumables with sipper sample holders. Integrated complete sipper system features:
  • Controlled by instrument on-board software
  • Powered by external AC/DC power supply unit
  • Sip by time or calibrate to sip by volume
  • Pre-programmed and custom sip sequences
  • Three pump speeds
  • Supports 1.6 mm wall thickness silicone tubing
  • C-Flex and Viton tubing materials are support in more limited range of sizes
Sipper systems available for select GENESYS™ and BioMate™ spectrophotometers, see ordering table for specific product compatibilities.
Incluye:
  • Bomba de succión con cabezal de bomba
  • Inserto del compartimento de muestras con soporte para cubeta y guía de tubo de aspiración de cuello de ganso
  • Celda de flujo de cuarzo con tubo conector
  • Cable para conectar al instrumento
  • 16 tubos de silicona L/S de 30 cm
  • Fuente de alimentación multivoltaje y cable de alimentación especificado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180 y BioMate 160
Incluye Sistema de succión + cable de alimentación para la UE