Learn More
Siponimod, MedChemExpress
Código de producto. 16471239
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16471239 1 g 1 g
16487837 5 mg 5 miligramos
16465118 10 mg 10 miligramos
16431357 50 mg 50 miligramos
16411636 500 mg 500 miligramos
16405846 100 mg 100 miligramos
6 options
Código de producto. 16471239
Marca: Medchem Express HY12355
MedChemExpress Siponimod (BAF-312) is an orally active and selective sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor modulator. Siponimod is selective for S1P1 and S1P5 over S1P2, S1P3, and S1P4, with EC50s of 0.4, 0.98, >10000, >1000, and 750 nM, respectively. Siponimod can be used for multiple sclerosis (MS) research-.
Siponimod (BAF-312) is an orally active and selective sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor modulator. Siponimod is selective for S1P1 and S1P5 over S1P2, S1P3, and S1P4, with EC50s of 0.4, 0.98, >10000, >1000, and 750 nM, respectively. Siponimod can be used for multiple sclerosis (MS) research-.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Siponimod
CAS 1230487-00-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H35F3N2O3
Cantidad 1 g
Sinónimo BAF-312
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (58.07 mM)
SMILES O=C(C1CN(CC2=CC=C(/C(C)=N/OCC3=CC=C(C4CCCCC4)C(C(F)(F)F)=C3)C=C2CC)C1)O
Peso molecular (g/mol) 516.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.6
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid