missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies Sinomenine (Hydrochloride)
Descripción
- Sinomenine is a natural plant alkaloid commonly used to alleviate inflammation associated with rheumatoid arthritis (Wang and Li)
- It impairs signaling through Nuclear factor-kappaB (NF-κB; Sun et al.; Wang and Li) and enhances the bioavailability of some compounds, at least in part through an inhibition of drug export by transporters like P-glycoprotein (Kesarwani et al.; Liu et al.)
- Promotes self-renewal in cultured human and mouse embryonic stem cells (Desbordes et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 6080-33-7 |
| Sinónimo | Cocculine; Cucoline; NSC 76021 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C19H23NO4 · HCl |
| Pureza | ≥98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?