Learn More
Axygen™ Depósitos de reactivos de perfil bajo de un único pocillo
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11340275 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
86 ml
90 ml
92 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Canales:
1 cubeta inferior
384 cubetas inferiores
96 cubetas inferiores
Envase:
25/caja
En envase individual; 25/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Canales Envase unitSize
11340275 92 ml Estéril 384 cubetas inferiores En envase individual; 25/caja paquete de 25
11301974 86 ml No estéril 96 cubetas inferiores 25/caja paquete de 25
11330275 92 ml No estéril 384 cubetas inferiores 25/caja paquete de 25
11370265 90 ml No estéril 1 cubeta inferior 25/caja paquete de 25
11380265 90 ml Estéril 1 cubeta inferior En envase individual; 25/caja paquete de 25
5 options
Código de producto. 11340275
Marca: Axygen™ RESSW384LPSI
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno puro para ofrecer una excelente resistencia química
Corning ofrece una línea completa de depósitos de reactivos de un solo pocillo y de varios pocillos de Axygen que están disponibles en múltiples formatos para uso manual y automatizado. Todos los depósitos se han diseñados para cumplir con las dimensiones estándar ANSI/SLA para microplacas y son compatibles con la mayoría de las estaciones de trabajo automatizadas. Los depósitos de reactivos están fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química.
  • Duraderos y económicos
  • Varios formatos para diferentes aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI/SLAS, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos
Color Transparente
Capacidad (métrico) 92 ml
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Tipo Depósito de reactivos
Envase En envase individual; 25/caja
Canales 384 cubetas inferiores
Desechables