Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo de un solo uso y sin polvo 7540
Descripción
- Sin silicona.
- Disipa las descargas electrostáticas cuando se usa (ESD).
- Acabado texturizado en las puntas de los dedos para mejorar el agarre
- Sensación de segunda de piel, textura más suave y fácil de poner.
- Sin polvo y aprobado para la manipulación de alimentos.
- Sin látex para evitar alergias al látex de tipo I y IV.
- Aprobado según la Categoría III de las normas EN 374 y EN 455.
- Adecuados para los sectores alimentario, farmacéutico, aeroespacial, de la electrónica y de la impresión.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Reglamento de la EU 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, reglamento de la UE 1935/2004 y 10/2011 |
| AQL | 0.65 |
| Color | azul cobalto |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | XS |
| Mostrar más |