Learn More
Masterflex™ Sensores de tubo de flujo de un solo uso
Description
- Sistemas modulares de sensores de flujo intercambiables con diseño de un solo uso
- Lecturas de medición precisas a flujo bajo: ±1 %
- Tubos de flujo desechables de bajo coste de funcionamiento para una producción óptima sin contaminación
- Ideal para aplicaciones de un solo uso, pero también adecuado para mediciones a largo plazo
- Los tubos de flujo y los sensores de la turbina se producen y prueban en condiciones de salas limpias
Spécification
Spécification
| Tipo de pantalla | Ninguno |
| Tensión | 5 - 24 VDC |
| Tipo | Sensor de flujo |
| Caudal | De 0,03 a 2 LPM |
| Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 176 °F |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 80 °C |
| Material | PVDF |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?