Learn More
Masterflex™ Sensores de tubo de flujo de un solo uso
Click to view available options
Caudal:
De 0,03 a 2 LPM
De 0,06 a 2 LPM
De 0,50 a 20 LPM
De 1,5 a 40 LPM
De 3 a 200 LPM
Tipo:
Sensor de flujo
Material:
PFA
PVDF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sistemas modulares de sensores de flujo intercambiables con diseño de un solo uso
- Lecturas de medición precisas a flujo bajo: ±1 %
- Tubos de flujo desechables de bajo coste de funcionamiento para una producción óptima sin contaminación
- Ideal para aplicaciones de un solo uso, pero también adecuado para mediciones a largo plazo
- Los tubos de flujo y los sensores de la turbina se producen y prueban en condiciones de salas limpias
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de pantalla | Ninguno |
| Tensión | 5 - 24 VDC |
| Tipo | Sensor de flujo |
| Caudal | De 0,50 a 20 LPM |
| Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 176 °F |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 80 °C |
| Material | PFA |