Learn More
Masterflex™ Sensores de tubo de flujo de un solo uso
Código de producto. 16679862
Click to view available options
Caudal:
De 0,03 a 2 LPM
De 0,06 a 2 LPM
De 0,50 a 20 LPM
De 1,5 a 40 LPM
De 3 a 200 LPM
Tipo:
Sensor de flujo
Material:
PFA
PVDF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16679862
Marca: Masterflex™ 2450702
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cree un sistema de sensores de flujo de un solo uso que pueda personalizarse para cualquier aplicación deseada
  • Sistemas modulares de sensores de flujo intercambiables con diseño de un solo uso
  • Lecturas de medición precisas a flujo bajo: ±1 %
  • Tubos de flujo desechables de bajo coste de funcionamiento para una producción óptima sin contaminación
  • Ideal para aplicaciones de un solo uso, pero también adecuado para mediciones a largo plazo
  • Los tubos de flujo y los sensores de la turbina se producen y prueban en condiciones de salas limpias
Especificaciones
Tipo de pantalla Ninguno
Tensión 5 - 24 VDC
Tipo Sensor de flujo
Caudal De 0,03 a 2 LPM
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 176 °F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 80 °C
Material PVDF