Learn More
Masterflex™ Sensores de tubo de flujo de un solo uso
Cree un sistema de sensores de flujo de un solo uso que pueda personalizarse para cualquier aplicación deseada
Marca: Masterflex™ 24507-05
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistemas modulares de sensores de flujo intercambiables con diseño de un solo uso
- Lecturas de medición precisas a flujo bajo: ±1 %
- Tubos de flujo desechables de bajo coste de funcionamiento para una producción óptima sin contaminación
- Ideal para aplicaciones de un solo uso, pero también adecuado para mediciones a largo plazo
- Los tubos de flujo y los sensores de la turbina se producen y prueban en condiciones de salas limpias
Especificaciones
Montaje de PFA/clic | |
80 °C | |
Ninguno | |
Sensor de flujo |
176 °F | |
De 0,06 a 2 LPM | |
5 - 24 VDC |
Título del producto
Masterflex™ Sensores de tubo de flujo de un solo uso > De 0,06 a 2 LPM, montaje de PFA/clic
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido