Learn More
Masterflex™ Bomba de infusión de una sola jeringa
Descripción
El microprocesador selecciona automáticamente las unidades de visualización en función de la jeringa utilizada. Obtenga caudales precisos de hasta 0,2 μl/h. Un amplio rango dinámico (6000:1) proporciona una excelente flexibilidad. Todos los comandos se pueden programar mediante el teclado del panel frontal. Los ajustes se pueden cambiar durante el funcionamiento de la bomba.
- La pantalla LCD alfanumérica retroiluminada le guía por los procedimientos de configuración y funcionamiento.
- La memoria no volátil conserva los ajustes incluso cuando la bomba está apagada.
- Precisión de +/-0,5 %
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 230 V |
| Capacidad (métrico) | Hasta 60 ml |
| Fuerza lineal (métrico) | 20 lb/pulg cuadradas |
| Reproducibilidad | ±0,2% |
| Tipo | Bomba de jeringa |
| Peso (métrico) | 0,01 kg |
| Requisitos eléctricos | 230 V 50/60 Hz |
| Aplicaciones | Ideal para aplicaciones de baja presión y caudal bajo |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Exactitud del caudal | ±0,5% |
| Mostrar más |