Learn More
Fisherbrand™ Agitador electromagnético de una sola posición
Descripción
- Perfil delgado con superficie plana de diseño único.
- Accionamiento sin desgaste ni piezas móviles.
- Capacidad de mezcla de 800 ml con un agitador magnético de barra de 25 mm.
- Función de pulsos de 30 segundos para lograr una mezcla mejor.
- Ajuste de tiempo variable de 1 minuto a 99 minutos y modo infinito.
- Pantalla digital para un ajuste preciso de la velocidad y el tiempo.
- Control de velocidad variable de 15 a 1500 rpm.
- Diseño resistente a las salpicaduras de agua
- Fabricación según la norma IP 65.
- Panel de control fácil de usar con interfaz intuitiva.
- Almohadillas antideslizantes.
- Coloque solo el agitador magnético de barra recomendado con un vaso de precipitados o un matraz en medio.
- Use guantes protectores mientras limpia el dispositivo.
- No toque la placa base justo después de la operación.
- La abrasión del equipo de dispersión o de los accesorios giratorios puede afectar al medio en el que está trabajando.
- La temperatura máxima del medio en agitación del vaso de precipitados y del propio vaso no debe superar los 45 °C.
- El equipo no se reiniciará en caso de interrupción del suministro eléctrico o de cualquier fallo o interrupción mecánica.
- Se debe tener cuidado en función de la muestra utilizada para la mezcla.
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 15 a 1500 rpm |
| Posiciones de agitación. | 1 |
| Material de la placa superior | Acero inoxidable |
| Capacidad | 800 mL |
| Diámetro (métrico) | 94 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 156 x 110 x 13,2 mm |
| Requisitos eléctricos | 9 V . . . 1 A, 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Ajuste de potencia | Analógico |
| Color | Gris |
| Tipo de controlador | Analógico |
| Mostrar más |