Learn More
Wesbart™ Gradillas para tubos de ensayo con plataforma única
Código de producto. 11771724
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubos (14 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
11771724 Tubos (14 mm) cada uno
1 options
Código de producto. 11771724
Marca: Wesbart™ SP1440
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gradillas para tubos de ensayos son una forma eficaz de almacenar tubos Falcon/universales, Bijous, viales criogénicos o frascos de vidrio de cualquier tamaño.
  • Las gradillas están disponibles en aluminio y acero inoxidable con el opción de agarre de mano
  • Las gradillas para tubos de ensayo se pueden diseñar para caber en almacenamientos horizintales en frío o para colocarse de pie
  • Hay disponibles gradillas para tubos de ensayo de diferentes tamaños para adaptarse a sus requisitos
  • Las etiquetas se pueden colocar en las gradillas para que puedan ser fácilmente identificables
Especificaciones
Tipo de producto Rack para tubos
Admite Tubos (14 mm)
Material Aluminio
Posiciones 40
Diámetro de la abertura (métrico) 14 mm